Merck
25095-U
Supelco
TDS3保存容器
greener alternative
for use with Tekmar® AEROtrap 6000, for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
別名:
TDS3チューブ保存容器、透明型、1/4インチ×7インチ(6 mm×17.8 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
for use with Tekmar® AEROtrap 6000
for use with Thermal Desorption Tubes
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。加熱脱離チューブは少なくとも50~100回再利用が可能で、輸送用バイアル、キャップ、ピペットチップなどの付属品の使用量が削減されるため、「廃棄物の発生抑制」と合致します。また、これらのチューブは、関心のあるVOCの抽出のためのCS2のような毒性溶媒の使用を排除するため、「安全性の高い溶媒と補助剤」の原則とも合致します。詳細はこちらをクリックしてください。
熱脱離のサンプル前処理を簡略化するにはTDS3保存・サンプリングシステムをお使いください。TDS3保存容器は、使用前のチュ-ブやサンプル吸着後のチュ-ブのいずれにおいても、サンプルを高品位に維持します。オプションのサンプリングキャップを付けることで、TDS3保存容器は、便利なチュ-ブホルダ-になり、サンプリング用ポンプを簡単にチュ-ブに接続できるようにします。
法的情報
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)