Merck
27401
Supelco
Screw cap
black polypropylene hole cap,
large opening in top of cap, no septum
, pkg of 100 ea, thread for 8-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (large, opening in top of cap, no septum, thread 8-425) are available as hole caps for use with sealing septa. Polypropylene caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)