Merck
27419
Supelco
12 × 32 mmスクリュートップバイアル、定容ステップバイアル
volume 0.25 mL, amber glass vial,
step vial, large opening with glass insert
, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
lips on vial glass insert
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.25 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バイアルはユニークなStepVialデザインを取り入れて、ネックの正確な中心にマイクロインサートが位置するようになっています。バイアルのトップの内側がくぼみ仕上げになっていますので、インサートのトップが正確にバイアルにはまります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)