Merck
29392-U
Supelco
認定QSertVial (インサート結合バイアル)キット、ネジ山、12 x 32 mm、0.3 mL、100個包装
clear glass vial, PTFE/silicone septum (bonded with slit), thread for 9 mm
別名:
認定 0.3 mL フューズドインサートバイアルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum (bonded with slit)
blue polypropylene hole cap
clear glass vial
特徴
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
QSertVialは究極のマイクロサンプリング器具です。ビンに融着して正確な一体化ユニットを形成する300 μLのガラス製インサートを含みます。セプタムが密封装置としっかりシールするように、インサートのリムがビンの上部よりわずかに上に位置しているため、蒸発や相互汚染が起こりません。インサートがビンの中心の底から2 mmの位置にあるため、試料の回収量が一定になるとともにインサートの深さのばらつきによる問題が生じません。市販オートサンプラーのほとんどに適合します。様々なキット構成で使用可能です。
  • 蒸発とインサート/ビン間の相互汚染がなくなります。
  • ボトムローディングニードルまたはサイドローディングニードル(ポイントスタイル#2および#5)による試料回収量の増加。残ったデッドボリュームは4 μL程度まで減少します(装置の精度調整によって決まります)。
  • ビン内部のインサートの深さは常にまったく同じため、ビンごとに試料回収量がばらつくことはありません。
  • 大きな開口部によって目標区域が広がるため、ニードルが曲がる可能性が減ります。
  • 白色つや消し仕上げのマーキングパネルによる容易な試料の識別。
  • 透明ガラスまたは琥珀ガラスで利用できます。
適合性
オートサンプラーの互換性
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
法的情報
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)