Merck
42263
Supelco
Ethyl 4-formamidobenzoate
reference material
別名:
p-Formamidobenzoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3
CAS番号:
分子量:
193.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
benzocaine
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES記法
O=C(OCC)C1=CC=C(NC([H])=O)C=C1
InChI
1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
XXNAVWORVSFFAD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42263-100MG:
42263-BULK:
42263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)