品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 100 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4O/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1,11H
InChI Key
VGVRPFIJEJYOFN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
442282:
プロトコル
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.