品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 25 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI Key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
48491:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This application note describes the fast and efficient separation of the EU’s list of 15 + 1 polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) using Ascentis® Express PAH HPLC column.