安全性情報
502138
Supelco
EPA 8270/Appendix IX ニトロソアミンMix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8270
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
EPA 8270/Appendix IXニトロソアミンミックスは、質量分析法(GC-MS)と組み合わせたガスクロマトグラフィーを使用して、水サンプル中のN-ニトロソアミンを測定する標準溶液として使用されています。また、ガスクロマトグラフィー(GC)を使用した屋内ハウスダスト中のニコチンおよびN-ニトロソアミンの測定の標準としても使用されています。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
アナライト
詳細
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosodimethylamine
    N-Nitrosodiphenylamine
    N-Nitrosodi-n-propylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
    すべて表示 (9)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
502138:4548173220765
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joy Roasa et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 36(3), 396-404 (2019-02-08)
A method to detect volatile nitrosamines in meat samples was developed using headspace sampling by solid-phase microextraction (HS-SPME), with analysis by GC-MS. A 50/30 µm divinylbenzene/carboxen/polydimethylsiloxane fused silica fibre was selected to extract a total of nine volatile nitrosamines: N-nitrosodimethylamine, N-nitrosomethylethylamine
Fully automated determination of N?nitrosamines in environmental waters by headspace solid?phase microextraction followed by GC?MS?MS
Llop A, et al.
Journal of Separation Science, 33, 3692-3700 (2010)
Wilson Beita-Sandí et al.
Chemosphere, 211, 1091-1097 (2018-09-19)
Cation exchange resins have proved to be efficient in removing precursors of N-nitrosodimethylamine (NDMA). NDMA is a probable human carcinogen with a calculated lifetime cancer risk of 10-6 at 0.7 ng/L in drinking water. This paper investigated the effect of pH and
Determination of nicotine and N-nitrosamines in house dust by pressurized liquid extraction and comprehensive gas chromatography?Nitrogen chemiluminiscence detection
Ramirez N, et al.
Journal of Chromatography A, 1219, 180-187 (2012)