Merck
503843
Supelco
Supelco ローターメーター
flow rate 0-33 mL/min, without needle valve
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
パラメーター
0-33 mL/min flow rate
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このロータメーターはガス流を正確に制御するように設計されており、同時に測定できます。この汎用ユニットには、作業領域がそれぞれ異なる4つの互換可能なフロートが含まれています。用途に必要なフロートを設置するだけです。STPでのmL/分単位で示した標準流量表が含まれています。
ロータメーターは簡単に取り付けることができます。そのほか、三脚アセンブリー上に設置することもできます(三脚アセンブリーは別注品です)。ニードルバルブ付き、ニードルバルブなしがあります。
仕様
  • 最高圧力:200 psig (13.8 bar)
  • 最高温度:250°F (121°C)
  • 接続:1/8インチめすNPT(ガス供給システムに接続するには、おすNPT接続金具へのコネクターを使用します。)
フロートの流量上限
0~33 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:6 mL/分
  • サファイア製フロート:8 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:17 mL/分
  • カーボロイ製フロート:33 mL/分
0~110 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:19 mL/分
  • サファイア製フロート:30 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:61 mL/分
  • カーボロイ製フロート:110 mL/分
0~246 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:49 mL/分
  • サファイア製フロート:73 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:137 mL/分
  • カーボロイ製フロート:246 mL/分
0~454 mL/分 ロータメーター
  • ガラス製フロート:92 mL/分
  • サファイア製フロート:140 mL/分
  • ステンレス鋼製フロート:264 mL/分
  • カーボロイ製フロート:454 mL/分
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)