Merck
504394
Supelco
PTFEフリット付き空ガラスSPEチューブ、20 μm多孔性
volume 6 mL, pk of 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
glass tube
品質水準
包装
pk of 24
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
アプリケーション
food and beverages
詳細
固相抽出装置は、試料の収集と濃縮にガラス製のビンまたはチューブを使用します。吸着剤の中には、小型SPEカートリッジより大きな脱離体積を必要とするものがあり、そのような場合はSPEチューブが使用されました。
特徴および利点
不活性ガラス管、PTFEフリット
  • お客様の反応混合物の干渉と汚染を減らします。
  • 反応性の高い溶媒と化学溶液に対する耐性
  • 高流動フリット多孔性により、重力または迅速な真空リンスが可能
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Moira McCarthy et al.
Toxicon : official journal of the International Society on Toxinology, 108, 202-209 (2015-10-21)
Active and passive sampling methods were employed over a four-month period, at a site off the South-West coast of Ireland, to characterise the occurrence of cyclic imines in the water column. The marine toxins 13-desmethyl-SPXC, 20-methyl SPXG toxins and pinnatoxin
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)