安全性情報
54775
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.2 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
15 cm × 3.2 mm
表面積:
350 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
octadecyl
silica particle platform
製品名
LiChrospher® RP-18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3.2 mm
認証
suitable for USP L1
品質水準
メーカー/製品名
LiChrospher®
標識化の程度
21% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 3.2 mm
表面積
350 m2/g
Matrix
octadecyl
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrospher®は信頼性と多用途性に優れた球状シリカ吸着材であり、古くから使用されているため多数の改質バージョンが存在します。LiChrospher® RP-18(5 μm 粒子サイズ、L × I.D. 15 cm × 3.2 mm)は高度の再現性を示し、酸性、中性、および弱塩基性化合物の逆相クロマトグラフィー用として設計されています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
法的情報
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)