Merck
56330AST
Supelco
apHera C4 HPLC Guard Column
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel column
製品種目
apHera
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
apHera
パラメーター
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
1 cm × 4.6 mm
Matrix
polymeric
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
使用pH
1-14
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)