Merck
56736
Supelco
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32119290
物質
white stainless steel color band
L × 外径 × 内径
1.0 m × 1/16 in. × 0.030 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
316ステンレス鋼、外径1/16"、コイル状で長さ1 m、他の寸法はすべて直線です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)