製品名
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
6.5% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
カラムL × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
AQ-C18, polar modified bonding phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 1
Jan Code
577337-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
An RP-LC×RP-LC-PDA-MS method for the metabolic profiling of G. glabra extract using the MSG approach for enhanced metabolic coverage.