Merck
58074
Reservoir for Filtration Apparatus 1
volume 500 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Reservoir for Filtration Apparatus 1 (volume 500 mL) protects the instrument and columns by removing particles and gases from solvents and other mobile phase components.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。