物質
clear borosilicate glass flask
包装
pkg of 12 ea
容量
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Heat resistant borosilicate glass flasks provide an inert seal when used with a hole cap and PTFE silicone septum (included) or a Mininert valve. Excellent for liquid-liquid extraction of trihalomethanes from drinking water. Also useful for sample collection, solution preparations, derivatization reactions, extractions, and many other applications.
その他情報
Mini Flaskの交換用キャップは、部品番号27176、交換用セプタムは部品番号27177です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)