詳細
marked intervals 15 mL
包装
pkg of 1
テクニック
active air sampling: suitable
L
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
キャップ直径
20 mm
容量
22 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス製のインピンジャ-(粒子用)およびバブラ-(気体・蒸気用)です。液体中に吹き込んで空気中の不純物を集める必要がある米国労働安全衛生研究所(NIOSH)および米国安全衛生局(OSHA)の試験法に最適です。すり合わせガラスジョイントまたはPTFE製マイクロコネクタ-が付属しています。
特徴および利点
ネジ式小型バブラー-20 mmスレッドフリットガラスステム背圧<7インチ15 mLの水で6ドラムバイアル(22 mL)付
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)