Merck
69131
Supelco
セバシン酸ジエチル
analytical standard
別名:
セバシン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCO(CH2)8COOC2H5
CAS番号:
分子量:
258.35
Beilstein:
1790779
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
312 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-17-13(15)11-9-7-5-6-8-10-12-14(16)18-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
ONKUXPIBXRRIDU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69131-100MG:
69131-BULK:
69131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)