Merck
69705
Supelco
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-メチル-6-(2-プロペニル)フェノール
analytical standard
別名:
2-アリル-6-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-p-クレゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15N3O
CAS番号:
分子量:
265.31
MDL番号:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C (lit.)
転移温度
transition temp >270 °C
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
InChI Key
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Covalently bondable UV light stabilizer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
69705-BULK:
69705-100MG:
69705-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)