Merck
794-0695
GCによる沢砂中のPCB同属種の分析、SPB®-Octyl、SPME処理、100 μm PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 5 g stream sediment, downstream from industrial sites
SPME fiber: PDMS, 100 μm (57300-U) (57300-U)
extraction: headspace, 90 °C/30 min
desorption process: 280 °C/2 min, splitless
column: SPB®-Octyl, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24218-U)
oven: 50 °C/1 min at 10 °C/min to 150 °C/0 min
適合性
application for SPME
アプリケーション
environmental
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)