Merck
794-0864
GCによる製薬製造における残留溶媒の分析、SPB®-624、SPME処理、 100 μm PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: headspace or immersion sampling (15 min) 1 min desorption
column: SPB-624, 75 m × 0.53 mm I.D., 3.0 μm (25432)
oven: 40 °C (35 min) to 220 °C at 40 °C/min, hold 5 min
inj. temp.: splitless (closed 3 min), 200 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 35 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Methanol
    Methylene chloride
    Ethanol
    1,4-Dioxane
    Acetone
    Chloroform
    Trichloroethylene
    Benzene
    すべて表示 (8)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)