Merck
796-0275
GCによる尿中の三環系抗うつ薬 分析、 100% メチルシリコンカラム、 SPME処理、100 μm PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 1 mL urine (1 μg each analyte + 50 μL 5 M NaOH) in 7.5 mL vial
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: headspace, 15 min, 100 °C (sample incubated 30 min)
desorption process: 3 min, 280 °C
column: 100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven: 100 °C to 300 °C at 20 °C/min
inj. temp.: splitless (splitter opened after 1 min), 280 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)