安全性情報
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel®® PWXLバルク包装
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
hydroxylated methacrylate phase
Matrix:
polymer particle platform
製品名
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
認証
suitable for USP L38
製品種目
TSKgel®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 g
メーカー/製品名
Tosoh 08035
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
10 μm
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
詳細
TTSKgel PWxlおよびG-DNA-PWカラム用トップオフ、10 μm、1 g
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808035:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)