Merck
82013-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
別名:
ポリマー逆相カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
L × 内径:
15 cm × 4.1 mm
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
polymer
ポアサイズ:
100 Å
Matrix:
PS-DVB particle platform
polymeric
製品名
Hamilton PRP-1 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L21
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
polymer
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリマー系逆相カラムであるHamilton PRP-1は、高pH(pH 8~13)での操作またはシリカ系カラムで良好なクロマトグラフィーが得られない分析物に適切です。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)