Merck
98835
Supelco
4-アミノ-3-メチルフェノール
analytical standard
別名:
2-アミノ-5-ヒドロキシトルエン, 4-アミノ-m-クレゾール, 4-ヒドロキシ-2-メチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
123.15
Beilstein:
2078803
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
176-179 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1cc(O)ccc1N
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI Key
QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
98835-100MG:
98835-VAR:
98835-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)