Merck
BP1081
セチリジン 二塩酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
[2-[4-[(4-クロロフェニル)フェニルメチル]-1-ピペラジニル]エトキシ]酢酸 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
461.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cetirizine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI Key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cetirizine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cetirizine Capsules
  • Cetirizine Oral Solution
  • Cetirizine Tablets
  • 生物化学的/生理学的作用
    セチリジン塩酸塩は、経口活性型で選択的なH1受容体拮抗薬です。抗ヒスタミン剤であり、ピペラジン類です。非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬であり、ヒドロキシジンの主要代謝物です。薬理活性は主に(R)-異性体にあります。
    セチリジン塩酸塩は、非鎮静型ヒスタミンH1受容体拮抗薬です。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)