Merck
BP1264
プレガバリン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
(S)-3-(アミノメチル)-5-メチルヘキサン酸, CI-1008, PD-144723
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO2
CAS番号:
分子量:
159.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pregabalin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
InChI Key
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Pregabalin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pregabalin Oral Solution
  • Pregabalin Capsules
  • 生物化学的/生理学的作用
    プレガバリンは脂溶性のGABAアナログであり、電位依存性Ca2+チャネルのα2δサブユニットに対するリガンドです。プレガバリンは、抗けいれん薬、抗不安性鎮痛薬であり、末梢性神経障害性疼痛や線維筋痛症の治療に使用されています。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Repr. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Central nervous system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Jan Code
    BP1264:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)