Merck
G001836
イオン交換(カラム:Discovery® BIOpolyMA-WAX)によるクレアチンキナーゼの検出
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO PolyMA-SCX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59601-U)
mobile phase: [A] 20 mM sodium phosphate, pH 7.0; [B] 20 mM sodium phosphate, 0.5M NaCl, pH 7.0
flow rate: 0.5 mL/min
injection: 10 μL
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Creatine Kinase
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)