テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: 15 g of ground-up orange, 75 μL of the internal standard stock solution (ethoprophos at 20 ppm in methanol), 75 μL of the pesticide stock solution (29 pesticides, each at 20 ppm in methanol)
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D, 0.25 μm (28471-U)
oven: 100 °C (1 min), 10 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: selected ion monitoring (SIM), 7 monitoring groups used
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL pulsed (20 psi until 0.20 min), splitless (1.0 min)
liner: 4 mm I.D., single taper
sample: extract of an orange spiked with a 29-component pesticide mix plus 1 internal standard, each at 100 ppb
適合性
application for SPE
アプリケーション
agriculture
food and beverages
アナリシスノート
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)