Merck
G004684
HPLCによるアンシミドールエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium acetate, pH 6.0; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
agriculture
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ancymidol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)