Merck
G004699
HPLCによるフェンスキスイミドエナンチオマーの分析、CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] isopropanol; [B] hexane; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)