Merck
G004734
HPLCによるメタドンエナンチオマーおよびメタドン代謝物EDDPの分析、CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)