テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 300 °C
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1 mL/min constant
injection: 1.0 μL splitless (1 min)
sample: each pesticide at 20 ppm in acetone
アプリケーション
agriculture
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
3,6-Bis(2-chlorophenyl)-1,2,4,5-tetrazine
Biphenyl
α-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane
β-BHC
Swep
Lindane
Pyroquilon
δ-BHC
MCPA-thioethyl
Oxabetrinil
Propanil
Metribuzin
Simetryn
Ametryn
Dichlofluanid
Bromacil
Tolylfluanid
Captan
Folpet
Methoprene
Chinomethionate
Trichlamide
Fludioxonil
Nitrofen
Oxadixyl
Natriuretic Peptide, C-Type
Piperonylbutoxide
Nitralin
[3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-dioxoimidazolidinyl]-N-(methylethyl)carboxamide
Bifenazate
Pentoxazone
Mefenacet
Fenoxaprop-ethyl
Bitertanol
Silafluofen
Pyrazoxyfen
Famoxadone
すべて表示 (37)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)