Merck
G005021
US FDA LIB 4423: GC Analysis of Melamine and Related Compounds in Dog Food on SLB®-5ms
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 115 °C (3 min), 10 °C/min to 325 °C (6 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 325 °C
scan range: SIM
carrier gas: helium, 1 mL/min, constant
injection: 1 μL splitless
liner: 4 mm I.D. single taper
sample: TMS derivatives of melamine and related compounds (extract of dog food, with I.S. added at 1000 ng/mL, in pyridine:sylon BFT)
アプリケーション
food and beverages
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Cyanuric acid
    Ammelide
    Atrazine-desethyl-desisopropyl-2-hydroxy
    Melamine
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)