Merck
G005270
GC Analysis of Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 70 °C (0.5 min), 20 °C/min to 360 °C (1 min)
inj. temp.: 275 °C
detector: FID, 365 °C
carrier gas: hydrogen, 2.5 mL/min constant
injection: 0.50 μL, 200:1 split
liner: 2 mm I.D. straight
sample: TPH Mix 3, each analyte at 1000 μg/mL in carbon disulfide (861394-U)
アプリケーション
environmental
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Hexane
    Heptane
    Octane
    Nonane
    Decane
    Undecane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Tetracosane
    Octacosane
    Dotriacontane
    Hexatriacontane
    Tetracontane
    Tetratetracontane
    すべて表示 (17)
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)