テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 270 °C
detector: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ inlet liner (no taper)
sample: B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
アプリケーション
biofuels
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)