テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: Arabica coffee beans, green, 2 grams with pre-equilibration of 10 min at 60 °C, the entire process under agitation at 500 rpm
SPME fiber: divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane, 50/30 μm (57328-U)
extraction: headspace, 40 min at 60 °C
desorption process: 5 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 40 °C (5 min), 4 °C/min to 230 °C, 50 °C/min to 280°C (2 min)
inj. temp.: 260 °C
detector: MS (Shimadzu GCMS-QP2010) ionization energy 1.5 kV; mass range: 40-400 amu; scan mode, scan interval : 0.5 sec
MSD interface: 230 °C, source temp. 200 °C
carrier gas: helium, 34.0 cm/s and 40.3 KPa
injection: splitless 5 min, then split ratio 1:20
liner: 0.75 mm i.d.
適合性
application for SPME
アプリケーション
food and beverages
法的情報
アナライト
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)