テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 50 °C, 3 °C/min. to 250 °C (10 min), 10 °C/min to 270 °C (3 min)
inj. temp.: 280 °C
detector: FID, 280 °C
carrier gas: helium, 30 cm/sec, constant
injection: 1 μL, 50:1 split
sample: Sicilian mandarin essential oil diluted 1:10 in n-hexane
アプリケーション
flavors and fragrances
アナリシスノート
Sicilian mandarin essential oil, which is derived by cold pressing of the peel of Citrus deliciosa, is used in both food and cosmetic preparations for its desirable fragrance and flavoring properties. This application demonstrates the analysis of this material on the SLB-5ms. The separation illustrates the complexity of this essential oil, which consists of volatile, non-volatile, and chiral components.
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)