Merck
G005608
LC-MS Analysis of Explosives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    HMX
    RDX
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2,4-Dinitrotoluene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)