テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
gradient: held at 20% B for 0.5 min; 20 to 100% B in 5.5 min; held at 100% B for 4 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 175 bar
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: 1 μg/mL in 50:50, water: methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
forensics and toxicology
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Benzoylecgonine
Morphine
Codeine
Oxycodone
Hydrocodone
(±)-Deoxyephedrine hydrochloride
Fentanyl
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)