Merck
G005707
HPLC Analysis of Isocyanate Derivatives on Ascentis® ES-Cyano
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 0.1% ammonium acetate in water; [B] 0.1% ammonium acetate in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 80:12:8, water: acetonitrile: dimethylsulfoxide
適合性
application for HPLC
アプリケーション
industrial hygiene
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Cyano for the efficient separation of isocyanate derivatives.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)