テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile
gradient: held at 25% B for 2 min; 25 to 40% B in 15 min; 40 to 25% B in 0.1 min; held at 25% B for 2.9 min
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 2292 psi (158 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 260 nm
injection: 2 μL
sample: 10 mg/L in 10:90, water: methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Tamoxifen
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)