Merck
PHL82395
Isosteviol
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-Isosteviol, (4α,8β,13β)-13--Methyl-16-oxo-17-norkauran-18-oic acid, Ketoisostevic acid, NSC 231875
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O3
CAS番号:
分子量:
318.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
C[C@@]12CC[C@H]3[C@]4(C)CCC[C@](C)([C@H]4CC[C@]3(CC1=O)C2)C(O)=O
InChI
1S/C20H30O3/c1-17-9-5-14-18(2)7-4-8-19(3,16(22)23)13(18)6-10-20(14,12-17)11-15(17)21/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,22,23)
InChI Key
KFVUFODCZDRVSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82395-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)