Merck
PHL83917
Tinnevellin glucoside
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O9
CAS番号:
分子量:
408.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c(c(c(c(c3)C)C(=O)C)O)c(c2)OC
InChI
1S/C20H24O9/c1-8-4-10-5-11(6-12(27-3)15(10)17(24)14(8)9(2)22)28-20-19(26)18(25)16(23)13(7-21)29-20/h4-6,13,16,18-21,23-26H,7H2,1-3H3/t13-,16-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI Key
FEZDDTIDMGTSLT-CZNQJBLBSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83917-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)