Merck
PHL89290
ビテキシン
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-トリヒドロキシフラボン8-C-グルコシド, 8-C-グルコシルアピゲニン, アピゲニン8-C-グルコシド, オリエントシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O10
CAS番号:
分子量:
432.38
Beilstein:
67796
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-14-17(27)18(28)19(29)21(31-14)16-11(25)5-10(24)15-12(26)6-13(30-20(15)16)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,14,17-19,21-25,27-29H,7H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChI Key
SGEWCQFRYRRZDC-VPRICQMDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis crataegus glycyrrhiza humulus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89290-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)