グレード
reference material
認証
(Not traceable to any primary pharmacopoeia standard)
APIファミリー
metoprolol
アッセイ
≥96.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
42-45 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChI Key
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHR9038-50MG:
PHR9038-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)