安全性情報
SPRFKIT7
Smoke Point Reference Fuel Blends Kit
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
構成
Kit consists of:
SPRF1 Smoke Point Reference Fuel Blend 1 for 14.7 mm (40/60 %v/v)
SPRF2 Smoke Point Reference Fuel Blend 2 for 20.2 mm (25/75 %v/v)
SPRF3 Smoke Point Reference Fuel Blend 3 for 22.7 mm (20/80 %v/v)
SPRF4 Smoke Point Reference Fuel Blend 4 for 25.8 mm (15/85 %v/v)
SPRF5 Smoke Point Reference Fuel Blend 5 for 30.2 mm (10/90 %v/v)
SPRF6 Smoke Point Reference Fuel Blend 6 for 35.4 mm (5/95 %v/v)
SPRF7 Smoke Point Reference Fuel Blend 7 for 42.8 mm (0/100 %v/v)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)