Merck
1020023
USP
γ-アミノ酪酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
3-カルボキシプロピルアミン, 4-アミノブタン酸, GABA, ピペリジン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)3COOH
CAS番号:
分子量:
103.12
Beilstein:
906818
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
vigabatrin
メーカー/製品名
USP
mp
195 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI Key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
γ-Aminobutyric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Vigabatrin
生物化学的/生理学的作用
脳の主要な抑制性神経伝達物質; GABAAおよびGABABレセプタ-のアゴニスト;Clの増加; コンダクタンス。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1020023-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)