Merck
1034498
USP
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-Pentylcinnamaldehyde dimethyl acetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
248.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cinnamaldehyde
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
InChI Key
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
α-Amylcinnamaldehyde dimethyl acetal USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
1034498-500MG:
試験成績書(COA)