Merck
1071009
USP
ベタネコールクロリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
カルバミル-β-メチルコリンクロリド, ベタネコールクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H17N2O2Cl
CAS番号:
分子量:
196.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bethanechol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.CC(C[N](C)(C)C)OC(N)=O
InChI
1S/C7H17N2O2.ClH/c1-6(11-7(8)10)5-9(2,3)4;/h6H,5H2,1-4H3,(H2,8,10);1H
InChI Key
AIRHOJQHGLTTTB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Bethanechol chloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Bethanechol Chloride Tablets
  • Bethanechol Chloride Compounded Oral Suspension
  • Bethanechol Chloride Compounded Oral Solution
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1071009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)